Imprimer
2,2':6',2''-Terpyridine-4'-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [2,2':6',2''-Terpyridine]-4'-carboxylic acid
T3245-200MG T3245-1G
TCIAT3245-200MGEA 59.4 EUR
TCIAT3245-200MG TCIAT3245-1G
2,2':6',2''-Terpyridine-4'-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2':6',2''-Terpyridine-4'-carboxylic acid
Formule: C₁₆H₁₁N₃O₂
MW: 277.283 g/mol
Numéro MDL: MFCD04114290
Numéro CAS: 148332-36-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14c8c5da710860824767a9e6cf3918c028e57a83&vid=14c8c5da710860824767a9e6cf3918c028e57a83&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %