Imprimer
α,α,α-Trifluoro-3,5-diaminotoluène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)-1,3-phenylenediamine, 5-(Trifluoromethyl)-m-phenylenediamine, 5-Trifluoromethyl-1,3-phenylenediamine, 5-(Trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine, 3,5-Diaminobenzotrifluoride
T3239-1G T3239-5G
TCIAT3239-1GEA 41.8 EUR
TCIAT3239-1G TCIAT3239-5G
α,α,α-Trifluoro-3,5-diaminotoluène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
α,α,α-Trifluoro-3,5-diaminotoluène
Formule: C₇H₇F₃N₂
Numéro MDL: MFCD00014776
Numéro CAS: 368-53-6
EINECS: 206-708-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ae59af602a20ac66c67b5a2f30e4d258c523279&vid=4ae59af602a20ac66c67b5a2f30e4d258c523279&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C