Titane (IV) chlorure ∼19% ∼1.0 mol/L toluene
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Titanium tetrachloride
T3238-500ML
T3238-100ML
TCIAT3238-500MLEA
109
EUR
TCIAT3238-500ML
TCIAT3238-100ML
Titane (IV) chlorure ∼19% ∼1.0 mol/L toluene
Titane (IV) chlorure
Formule:
Cl₄Ti MW: 189.69 g/mol Point d'ébullition: 136 Point de fusion: 136.2 Densité: 1.72 Point d'éclair: 8°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00011267 Numéro CAS: 7550-45-0 EINECS: 231-441-9 ONU: 3286 ADR: 3 II Merck Index: 14,09478 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Concentration (Argentmetric titration) | 19.0 to 22.0 w/w% |