Imprimer
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzothiophene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Dibenzo[b,d]thiophen-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(Dibenzothiophene-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Dibenzothiopheneboronic acid Pinacol ester
T3236-1G T3236-5G
TCIAT3236-1GEA 59.4 EUR
TCIAT3236-1G TCIAT3236-5G
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzothiophene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzothiophene
Formule: C₁₈H₁₉BO₂S
MW: 310.22 g/mol
Numéro MDL: MFCD18452170
Numéro CAS: 912824-84-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C