Imprimer
Triacetyl resveratrol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3232-1G T3232-5G
TCIAT3232-1GEA 49.5 EUR
TCIAT3232-1G TCIAT3232-5G
Triacetyl resveratrol ≥98.0% (par GC)
Triacetyl resveratrol
Formule: C₂₀H₁₈O₆
Numéro MDL: MFCD01546481
Numéro CAS: 42206-94-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=020ed9093d9c73d8002cb36124324705a2463b11&vid=020ed9093d9c73d8002cb36124324705a2463b11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C