Imprimer
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl acetate ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Acetoxyphenylboronic acid pinacol ester, 2-(4-Acetoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl Acetate, 4-Acetoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 4-Acetoxyphenylboronic acid Pinacol Ester
T3224-1G T3224-5G
TCIAT3224-1GEA 67.1 EUR
TCIAT3224-1G TCIAT3224-5G
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl acetate ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl acetate
Formule: C₁₄H₁₉BO₄
MW: 262.1093 g/mol
Numéro MDL: MFCD03453060
Numéro CAS: 480424-70-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=115085bdd32f23af21b2315016fd49bdeb33a35f&vid=115085bdd32f23af21b2315016fd49bdeb33a35f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C