1-Naphthyl boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Naphthalene-1-boronic acid Pinacol ester, 1-Naphthalenboronic acid, pinacol ester, 1-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalene, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-naphthyl)-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(naphthalen-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane
T3218-1G
T3218-5G
TCIAT3218-1GEA
31.9
EUR
TCIAT3218-1G
TCIAT3218-5G
1-Naphthyl boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₆H₁₉BO₂ MW: 254.1319 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD05663869 Numéro CAS: 68716-52-9 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 55.0 to 59.0 deg-C |