Imprimer
4-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anisole, 2-(4-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Methoxyphenylboronic acid Pinacol ester
T3196-5G T3196-25G
TCIAT3196-5GEA 56.1 EUR
TCIAT3196-5G TCIAT3196-25G
4-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₉BO₃
MW: 234.1 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663864
Numéro CAS: 171364-79-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fef0761aed5029dc526c40c2139aed52e713bcf3&vid=fef0761aed5029dc526c40c2139aed52e713bcf3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %