a-Tosylbenzyl isocyanide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
(1-Phenyl-1-tosyl)methyl Isocyanide, α-Tosylbenzyl Isocyanide, α-(p-Toluenesulphonyl)benzyl Isocyanide, alpha-(p-Toluenesulphonyl)benzyl Isocyanide, alpha-Tosylbenzyl Isocyanide
T3157-1G
T3157-5G
TCIAT3157-1GEA
328
EUR
TCIAT3157-1G
TCIAT3157-5G
a-Tosylbenzyl isocyanide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
a-Tosylbenzyl isocyanide
Formule:
C₁₅H₁₃NO₂S MW: 271.3342 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD04114776 Numéro CAS: 36635-66-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |