Imprimer
(R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (R)-(+)-TolBINAP
T3152-1G T3152-5G
TCIAT3152-1GEA 56.1 EUR
TCIAT3152-1G TCIAT3152-5G
(R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par HPLC)
(R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formule: C₄₈H₄₀P₂
MW: 678.78 g/mol
Point de fusion: 258°C
Numéro MDL: MFCD01311709
Numéro CAS: 99646-28-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cdb1862eca03966ee79c61c8f3bed319b294d25&vid=0cdb1862eca03966ee79c61c8f3bed319b294d25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%