Imprimer
2-Éthylhexanoate d'étain (II) ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Ethylcaproic acid tin (II) salt, Tin bis(2-ethylhexanoate), Stannous 2-ethylhexanoate, 2-Ethylhexanoic acid tin (II) salt
T3149-100G T3149-500G
TCIAT3149-100GEA 29.7 EUR
TCIAT3149-100G TCIAT3149-500G
2-Éthylhexanoate d'étain (II) ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
2-Éthylhexanoate d'étain (II)
Formule: C₁₆H₃₀O₄Sn
Numéro MDL: MFCD00002676
Numéro CAS: 301-10-0
EINECS: 206-108-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb4e87c02a2fc4bf8a50e7596855317ac7283b45&vid=fb4e87c02a2fc4bf8a50e7596855317ac7283b45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (Iodometric Titration) min. 85.0 %