Imprimer
3,3',5,5'-Tétraméthyl-4,4'-biphényldiol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetramethylbiphenyl
T3145-5G T3145-25G
TCIAT3145-5GEA 74.8 EUR
TCIAT3145-5G TCIAT3145-25G
3,3',5,5'-Tétraméthyl-4,4'-biphényldiol ≥98.0% (par GC)
3,3',5,5'-Tétraméthyl-4,4'-biphényldiol
Formule: C₁₆H₁₈O₂
Numéro MDL: MFCD00094737
Numéro CAS: 2417-04-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=744df63c753c50bffefa2b243f3f4c74e5215798&vid=744df63c753c50bffefa2b243f3f4c74e5215798&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C