Imprimer
Triethoxy(pentafluorophenyl)silane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Triethoxysilyl)pentafluorobenzene, Triethoxy(perfluorophenyl)silane
T3134-1G T3134-5G
TCIAT3134-1GEA 40.7 EUR
TCIAT3134-1G TCIAT3134-5G
Triethoxy(pentafluorophenyl)silane ≥95.0% (par GC)
Triethoxy(pentafluorophenyl)silane
Formule: C₁₂H₁₅F₅O₃Si
Point d'ébullition: 238°C
Point d'éclair: 104°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03411257
Numéro CAS: 20083-34-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14412e7887c1b92de06662f703e6226c9f5d9bd7&vid=14412e7887c1b92de06662f703e6226c9f5d9bd7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %