Imprimer
2,4,6-Tribromophényle acrylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acrylic Acid 2,4,6-Tribromophenyl Ester
T3130-5G T3130-25G
TCIAT3130-5GEA 51.7 EUR
TCIAT3130-5G TCIAT3130-25G
2,4,6-Tribromophényle acrylate ≥98.0% (par GC)
2,4,6-Tribromophényle acrylate
Formule: C₉H₅Br₃O₂
MW: 384.85 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078430
Numéro CAS: 3741-77-3
EINECS: 223-132-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d031fa067c5cf6ad2363bb54f1654fcff155486&vid=0d031fa067c5cf6ad2363bb54f1654fcff155486&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C