Imprimer
Chlorure de 2,4,5-trifluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4,5-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
T3128-1G T3128-5G
TCIAT3128-1GEA 49.5 EUR
TCIAT3128-1G TCIAT3128-5G
Chlorure de 2,4,5-trifluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2,4,5-trifluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₂ClF₃O₂S
MW: 230.59 g/mol
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00077600
Numéro CAS: 220227-21-4
ONU: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff16e909bcc932324094de6ab8f874c476570742&vid=ff16e909bcc932324094de6ab8f874c476570742&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %