Imprimer
Tris(phenylthio)methane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3126-5G T3126-25G
TCIAT3126-5GEA 55 EUR
TCIAT3126-5G TCIAT3126-25G
Tris(phenylthio)methane ≥98.0% (par GC)
Tris(phenylthio)methane
Formule: C₁₉H₁₆S₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010396
Numéro CAS: 4832-52-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=794f6f4ba9f42171996d0880d2b3b48e7686be7a&vid=794f6f4ba9f42171996d0880d2b3b48e7686be7a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C