Tyrphostin 1 ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Tyrphostin A1, 2-(4-Methoxybenzylidene)malononitrile, ((4-Methoxyphenyl)methylene)methane-1,1-dicarbonitrile, (4-Methoxybenzylidene)malononitrile
T3074-200MG
T3074-1G
TCIAT3074-200MGEA
77
EUR
TCIAT3074-200MG
TCIAT3074-1G
Tyrphostin 1 ≥98.0% (par GC)
Tyrphostin 1
Formule:
C₁₁H₈N₂O Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00019787 Numéro CAS: 2826-26-8 ONU: 3439 ADR: 6.1,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 113.0 to 117.0 deg-C |