Imprimer
Orthobenzoate de triéthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T3070-5G T3070-25G
TCIAT3070-5GEA 28.6 EUR
TCIAT3070-5G TCIAT3070-25G
Orthobenzoate de triéthyle ≥97.0% (par GC)
Orthobenzoate de triéthyle
Formule: C₁₃H₂₀O₃
Point d'ébullition: 240°C
Point d'éclair: 97°C
Numéro MDL: MFCD00009222
Numéro CAS: 1663-61-2
EINECS: 216-771-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a950ff1de8ce9412a8250852cc143db334d929c&vid=1a950ff1de8ce9412a8250852cc143db334d929c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %