Imprimer
Tolnaftate ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
T3059-1G T3059-5G
TCIAT3059-1GEA 28.6 EUR
TCIAT3059-1G TCIAT3059-5G
Tolnaftate ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Tolnaftate
Formule: C₁₉H₁₇NOS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00056611
Numéro CAS: 2398-96-1
EINECS: 219-266-6
Merck Index: 14,09519
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1b5ea911f41566f0ecccdbb3ce486793225ece7&vid=e1b5ea911f41566f0ecccdbb3ce486793225ece7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C