Imprimer
Tris[4-(2-thienyl)phenyl]amine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T3050-1G T3050-5G
TCIAT3050-1GEA 136 EUR
TCIAT3050-1G TCIAT3050-5G
Tris[4-(2-thienyl)phenyl]amine ≥98.0% (par GC)
Tris[4-(2-thienyl)phenyl]amine
Formule: C₃₀H₂₁NS₃
MW: 491.69 g/mol
Numéro CAS: 142807-63-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd50b56644b88f783b87396e38fd0aaedfdd0616&vid=fd50b56644b88f783b87396e38fd0aaedfdd0616&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %