Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T3041-1G
T3041-5G
TCIAT3041-1GEA
93.5
EUR
TCIAT3041-1G
TCIAT3041-5G
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate ≥98.0% (par GC)
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Formule:
C₉H₃F₁₈O₄P Point d'ébullition: 72°C Point de fusion: 32°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro CAS:
66489-68-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Yellow to Orange powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |