Imprimer
Trichloro[3-(pentafluorophenyl)propyl]silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T3030-1G T3030-5G
TCIAT3030-1GEA 62.7 EUR
TCIAT3030-1G TCIAT3030-5G
Trichloro[3-(pentafluorophenyl)propyl]silane ≥98.0% (par GC)
Trichloro[3-(pentafluorophenyl)propyl]silane
Formule: C₉H₆Cl₃F₅Si
Numéro MDL: MFCD01074474
Numéro CAS: 78900-02-4
ONU: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79d42fd56de58286d770aba4778a8f51a5b44652&vid=79d42fd56de58286d770aba4778a8f51a5b44652&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %