4,4,4-Trifluoro-1-(4-méthylphényl)-1,3-butanedione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T2997-5G
T2997-25G
TCIAT2997-5GEA
20.9
EUR
TCIAT2997-5G
TCIAT2997-25G
4,4,4-Trifluoro-1-(4-méthylphényl)-1,3-butanedione ≥98.0% (par GC)
4,4,4-Trifluoro-1-(4-méthylphényl)-1,3-butanedione
Formule:
C₁₁H₉F₃O₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00517909 Numéro CAS: 720-94-5 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 45.0 to 49.0 deg-C |