Imprimer
Chlorure de (triphénylphosphine)or (I) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T2994-200MG T2994-1G
TCIAT2994-200MGEA 63.8 EUR
TCIAT2994-200MG TCIAT2994-1G
Chlorure de (triphénylphosphine)or (I) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de (triphénylphosphine)or (I)
Formule: C₁₈H₁₅AuClP
Numéro MDL: MFCD00009588
Numéro CAS: 14243-64-2
EINECS: 238-117-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92d00d2713b290555cbd46787438f58b10495212&vid=92d00d2713b290555cbd46787438f58b10495212&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 245.0 to 249.0 deg-C