Imprimer
5,6,7,7a-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,6,7,7a-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one Hydrochloride
T2984-1G T2984-5G
TCIAT2984-1GEA 51.7 EUR
TCIAT2984-1G TCIAT2984-5G
5,6,7,7a-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
5,6,7,7a-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one hydrochloride
Formule: C₇H₁₀ClNOS
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11111130
Numéro CAS: 115473-15-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=037352547eaa9e4749a204f3bffd130a152d2c4c&vid=037352547eaa9e4749a204f3bffd130a152d2c4c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %