Imprimer
(E)-Trimethyl(3,3,3-trifluoro-1-propenyl)silane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ikeda - Omote Reagent
T2977-1G T2977-5G
TCIAT2977-1GEA 794 EUR
TCIAT2977-1G TCIAT2977-5G
(E)-Trimethyl(3,3,3-trifluoro-1-propenyl)silane ≥95.0% (par GC)
(E)-Trimethyl(3,3,3-trifluoro-1-propenyl)silane
Formule: C₆H₁₁F₃Si
Point d'ébullition: 69°C
Numéro CAS: 55364-28-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce8a31dbf04082fefc6a8a8e8bb78bc479a4c689&vid=ce8a31dbf04082fefc6a8a8e8bb78bc479a4c689&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %