Imprimer
4-(Trifluorométhyl)thiophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Mercaptobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol, 4-(Trifluoromethyl)benzenethiol
T2972-1G T2972-5G
TCIAT2972-1GEA 50.6 EUR
TCIAT2972-1G TCIAT2972-5G
4-(Trifluorométhyl)thiophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Trifluorométhyl)thiophénol
Formule: C₇H₅F₃S
MW: 178.18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042320
Numéro CAS: 825-83-2
ONU: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d328dac36298f713bf4488fd89e708d500d7a0c5&vid=d328dac36298f713bf4488fd89e708d500d7a0c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %