Imprimer
Tyrphostin AG 490 ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: AG 490, ag 490, AG-490, tyrphostin ag 490, 2-Cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-N-(phenylmethyl)-2-propenamide, (E)-N-Benzyl-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylamide, Tyrphostin AG 490, AG490, 2-Cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-N-(benzyl)-2-propenamide
T2962-20MG T2962-100MG T2962-1G
TCIAT2962-20MGEA 37.4 EUR
TCIAT2962-20MG TCIAT2962-100MG TCIAT2962-1G
Tyrphostin AG 490 ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tyrphostin AG 490
Formule: C₁₇H₁₄N₂O₃
Point de fusion: 215°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00236452
Numéro CAS: 133550-30-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c10a11afc49a48571ac8640cfa4cd118f9799325&vid=c10a11afc49a48571ac8640cfa4cd118f9799325&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %