Imprimer
Tetrakis(4-bromophenyl)methane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2960-1G T2960-5G
TCIAT2960-1GEA 134 EUR
TCIAT2960-1G TCIAT2960-5G
Tetrakis(4-bromophenyl)methane ≥95.0% (par GC)
Tetrakis(4-bromophenyl)methane
Formule: C₂₅H₁₆Br₄
Point de fusion: 300°C
Numéro MDL: MFCD19688472
Numéro CAS: 105309-59-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ceff15eae8e0465e19557a41dc9b356487d896b&vid=8ceff15eae8e0465e19557a41dc9b356487d896b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %