Acide 3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, 3-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
T2931-1G
T2931-5G
TCIAT2931-1GEA
17.6
EUR
TCIAT2931-1G
TCIAT2931-5G
Acide 3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propanoïque
Formule:
C₁₀H₉F₃O₂ Point d'ébullition: 149°C Point de fusion: 35°C |
Numéro MDL:
MFCD00090487 Numéro CAS: 585-50-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |