Imprimer
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
T2927-1G T2927-5G
TCIAT2927-1GEA 19.8 EUR
TCIAT2927-1G TCIAT2927-5G
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Numéro MDL: MFCD00674032
Numéro CAS: 53473-36-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c694a6174300806b5662416db26ec0818d3d6567&vid=c694a6174300806b5662416db26ec0818d3d6567&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %