Imprimer
(R)-(-)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine
T2926-5G T2926-25G
TCIAT2926-5GEA 68.2 EUR
TCIAT2926-5G TCIAT2926-25G
(R)-(-)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-(-)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine
Formule: C₁₀H₁₃N
MW: 147.22 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Numéro MDL: MFCD00671629
Numéro CAS: 23357-46-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57efb37f6775515f640a705207013081c5980991&vid=57efb37f6775515f640a705207013081c5980991&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %