Imprimer
Isocyanate de 2-(trifluorméthoxy)phényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Trifluoromethoxyphenylisocyanate, Isocyanic acid 2-(Trifluoromethoxy)phenyl ester
T2913-1G T2913-5G
TCIAT2913-1GEA 36.3 EUR
TCIAT2913-1G TCIAT2913-5G
Isocyanate de 2-(trifluorméthoxy)phényle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 2-(trifluorméthoxy)phényle
Formule: C₈H₄F₃NO₂
MW: 203.12 g/mol
Point d'ébullition: 52
Densité: 1.35
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00134160
Numéro CAS: 182500-26-1
ONU: 2478
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c25113f70acb50e820bc0b1960a95a8ab3071eb&vid=1c25113f70acb50e820bc0b1960a95a8ab3071eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %