Imprimer
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4,5-Trifluorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,4,5-trifluorobenzene
T2889-1G T2889-5G
TCIAT2889-1GEA 37.4 EUR
TCIAT2889-1G TCIAT2889-5G
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄ClF₃
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00236319
Numéro CAS: 243139-71-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=717c75157756ccb776516fcb9aaf725bfb977c39&vid=717c75157756ccb776516fcb9aaf725bfb977c39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %