Imprimer
2,4,6-Tris(2,4,6-tribromophénoxy)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tris(2,4,6-tribromophenyl) Cyanurate, Cyanuric Acid Tris(2,4,6-tribromophenyl) Ester
T2871-5G T2871-25G
TCIAT2871-5GEA 28.6 EUR
TCIAT2871-5G TCIAT2871-25G
2,4,6-Tris(2,4,6-tribromophénoxy)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,4,6-Tris(2,4,6-tribromophénoxy)-1,3,5-triazine
Formule: C₂₁H₆Br₉N₃O₃
MW: 1067.43 g/mol
Numéro MDL: MFCD03092948
Numéro CAS: 25713-60-4
EINECS: 426-040-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de1dc6b7af44d1977abaec7e2e8a21c67f71461&vid=3de1dc6b7af44d1977abaec7e2e8a21c67f71461&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 228.0 to 232.0 deg-C