N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)adipamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T2859-5G
T2859-25G
TCIAT2859-5GEA
59.4
EUR
TCIAT2859-5G
TCIAT2859-25G
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)adipamide ≥98.0% (par GC)
Formule:
C₁₄H₂₈N₂O₆ |
Numéro MDL:
MFCD07787618 Numéro CAS: 6334-25-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 126.0 to 130.0 deg-C |