Imprimer
Trifluoperazine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T2849-5G T2849-25G
TCIAT2849-5GEA 71.5 EUR
TCIAT2849-5G TCIAT2849-25G
Trifluoperazine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Trifluoperazine dihydrochloride
Formule: C₂₁H₂₄F₃N₃S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012656
Numéro CAS: 440-17-5
EINECS: 207-123-0
Merck Index: 14,09680
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e13ebfed8baa47623efddbe56656da0323a2f9ec&vid=e13ebfed8baa47623efddbe56656da0323a2f9ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 3.0 %