Imprimer
BAPTA-AM ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
T2845-20MG T2845-200MG
TCIAT2845-20MGEA 56.1 EUR
TCIAT2845-20MG TCIAT2845-200MG
BAPTA-AM ≥95.0% (par HPLC)
BAPTA-AM
Formule: C₃₄H₄₀N₂O₁₈
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036696
Numéro CAS: 126150-97-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68b156e55a81c14e1c4240d8e493b4b6e976e6bd&vid=68b156e55a81c14e1c4240d8e493b4b6e976e6bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C