Imprimer
Tetrabenazine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Isobutyl-9,10-dimethoxy-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-2H-benzo[a]quinolizin-2-one
T2839-1G T2839-200MG
TCIAT2839-1GEA 345 EUR
TCIAT2839-1G TCIAT2839-200MG
Tetrabenazine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tetrabenazine
Formule: C₁₉H₂₇NO₃
MW: 317.43 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 58-46-8
EINECS: 200-383-6
Merck Index: 14,09182
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbc162cdd8e6eeb70194349120a00d80ceaf6d1e&vid=dbc162cdd8e6eeb70194349120a00d80ceaf6d1e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 124.0 to 130.0 deg-C