Imprimer
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(4-(Bromomethyl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine, 3-[4-(Bromomethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine
T2819-200MG T2819-1G
TCIAT2819-200MGEA 99 EUR
TCIAT2819-200MG TCIAT2819-1G
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide ≥95.0% (par HPLC)
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide
Formule: C₉H₆BrF₃N₂
MW: 279.06 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19442581
Numéro CAS: 92367-11-8
ONU: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7e8f380e3171f72cf0bc583a30481a7f059bf70&vid=b7e8f380e3171f72cf0bc583a30481a7f059bf70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 95.0 area%