Nε-trifluoroacetyl-L-lysine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
H-Lys(Tfa)-OH, ε-TFA-lysine, (S)-2-Amino-6-(2,2,2-trifluoroacetamido)hexanoic acid
T2815-25G
T2815-5G
TCIAT2815-25GEA
50.6
EUR
TCIAT2815-25G
TCIAT2815-5G
Nε-trifluoroacetyl-L-lysine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Nepsilon-trifluoroacetyl-L-lysine
Formule:
C₈H₁₃F₃N₂O₃ Point de fusion: 254°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00037223 Numéro CAS: 10009-20-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +17.0 to +20.0 deg (C=1, 1mol/L HCl) |