Imprimer
D-Threonine benzyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3S)-Benzyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, H-D-Thr-OBzl.HCl, D-Threonine Benzyl Ester HCl
T2788-1G T2788-5G
TCIAT2788-1GEA 37.4 EUR
TCIAT2788-1G TCIAT2788-5G
D-Threonine benzyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
D-Threonine benzyl ester hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28975347
Numéro CAS: 75748-36-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +12.0 deg (C=1, EtOH)