Imprimer
Trimethylpropylammonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N,N-Trimethylpropan-1-aminium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide
T2761-25G T2761-5G
TCIAT2761-25GEA 215 EUR
TCIAT2761-25G TCIAT2761-5G
Trimethylpropylammonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trimethylpropylammonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₈H₁₆F₆N₂O₄S₂
Point de fusion: 19°C
Numéro MDL: MFCD08458920
Numéro CAS: 268536-05-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %