Imprimer
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T2742-1G T2742-5G
TCIAT2742-1GEA 50.6 EUR
TCIAT2742-1G TCIAT2742-5G
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191.11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082626
Numéro CAS: 158063-66-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C