Imprimer
Thieno[2,3-b]thiophene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2729-1G T2729-5G
TCIAT2729-1GEA 118 EUR
TCIAT2729-1G TCIAT2729-5G
Thieno[2,3-b]thiophene ≥97.0% (par GC)
Thieno[2,3-b]thiophene
Formule: C₆H₄S₂
Point d'ébullition: 226°C
Point de fusion: 7°C
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD02824126
Numéro CAS: 250-84-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %