1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Trimetazidine Dihydrochloride
T2726-25G
T2726-5G
TCIAT2726-25GEA
159
EUR
TCIAT2726-25G
TCIAT2726-5G
1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride
Formule:
C₁₄H₂₂N₂O₃ Point de fusion: 228°C |
Numéro MDL:
MFCD00243086 Numéro CAS: 13171-25-0 EINECS: 236-117-0 Merck Index: 14,09705 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 2.0 % |