Imprimer
3,3',5,5'-Tétrabromo-2,2'-bithiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T2699-1G T2699-25G T2699-5G
TCIAT2699-1GEA 33 EUR
TCIAT2699-1G TCIAT2699-25G TCIAT2699-5G
3,3',5,5'-Tétrabromo-2,2'-bithiophène ≥98.0% (par GC)
3,3',5,5'-Tétrabromo-2,2'-bithiophène
Formule: C₈H₂Br₄S₂
Numéro MDL: MFCD00114807
Numéro CAS: 125143-53-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 144.0 deg-C