Imprimer
1,2,3,4-Tetramethyl-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylic dianhydride
Fournisseur: TCI
Attention
T2697-1G T2697-5G
TCIAT2697-1GEA 108 EUR
TCIAT2697-1G TCIAT2697-5G
1,2,3,4-Tetramethyl-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylic dianhydride
1,2,3,4-Tetramethyl-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylic dianhydride
Formule: C₁₂H₁₂O₆
Point de fusion: 380°C
Numéro CAS: 64198-16-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 56.00 to 57.70 %