Imprimer
Pentachlorure de tantale, anhydre ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tantalum (V) chloride
T2684-5G T2684-25G
TCIAT2684-5GEA 33 EUR
TCIAT2684-5G TCIAT2684-25G
Pentachlorure de tantale, anhydre ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Pentachlorure de tantale
Formule: Cl₅Ta
MW: 358.21 g/mol
Point d'ébullition: 239°C
Point de fusion: 220°C
Numéro MDL: MFCD00011253
Numéro CAS: 7721-01-9
EINECS: 231-755-6
ONU: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 14,09054
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %