Imprimer
2-(Trifluorométhyl)pyridine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2683-1G T2683-5G
TCIAT2683-1GEA 61.6 EUR
TCIAT2683-1G TCIAT2683-5G
2-(Trifluorométhyl)pyridine ≥95.0% (par GC)
2-(Trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃N
MW: 147.1 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point d'éclair: 42°C
Numéro MDL: MFCD02183562
Numéro CAS: 368-48-9
ONU: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7be7df871f3d54754616fa88a07877a0afb9e02&vid=b657b6607ee33c40bd491665189d4a2cc7c6c049&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %